Learn More
Bevantolol hydrochloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17372501
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Identificatori chimici
CAS 42864-78-8
Formula molecolare C20H28ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 381.90
Numero MDL 00941389
InChI Key FJTKCFSPYUMXJB-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name hydrogen 1-{[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]amino}-3-(3-methylphenoxy)propan-2-ol chloride
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=C(CCNCC(O)COC2=CC=CC(C)=C2)C=C1OC
Specifica
Materiale o nome chimico Bevantolol hydrochloride
Concentrazione 97.5% to 102.5%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 250 mg
Colore White to Yellow to Beige
Certificato di analisi Available
Concentration or Composition Notes Titration Argentometric
Indice di Merck 1194
Peso formulazione 381.9
Punto di fusione 225°C to 228°C
Solubility Slightly soluble in water; Soluble in methanol and chloroform; Insoluble in ether, ethyl acetate and hexane
Forma fisica Powder