missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ BF2 Cotton Linter Blotting Paper

Codice prodotto. 10317691 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
460 mm
580 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10317691

Marca: Sartorius™ FT2519460570N

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Highly pure and ideal for blotting and chromatography, as well as a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics sectors.

  • Grade BF 2
  • Made of high purity cotton linters for uniform buffer flow and resulting blots
  • No additives to avoid any interference during the transfer
  • Supplied in sheets
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Lunghezza (sistema metrico) 460 mm
Larghezza (sistema metrico) 570 mm
Colore White
Quantità 100/Pk.
Materiale Cotton linters with an alpha-cellulose content
Spessore 0.35 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato