Learn More
Keystone Cleanroom Products BHD Autoclavable Wrapper
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
When secured with autoclave tape or elasticized bands, these BHD Autoclavable Wrappers provide an adequate microbial barrier from external sources of contamination.
836.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance
Tipo di chiusura None
Colore Blue
Monouso Single-use
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
17798177
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET01.5X01.5
1.5 in. 1.5 in.
836.00€
pezzi 3000
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17708187
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET0202
2 in. 2 in.
836.00€
pezzi 3000
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17718187
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET0303
3 in. 3 in.
836.00€
pezzi 3000
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17728187
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET0404
4 in. 4 in.
836.00€
pezzi 3000
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17738187
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET0606
6 in. 6 in.
836.00€
pezzi 3000
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Designed for steam sterilization
  • Treated to impart water and alcohol repellency
  • Wet formed, lightweight non-woven fabric comprised of natural wood pulp and polyester fibers bonded with a resin binder
  • Sufficient microbial barrier
  • Resists tearing and punctures
  • Does not contain any natural latex rubber
  • Processed and packaged in ISO Certified Cleanrooms
  • Certificate of Conformance included with shipment
Specifica
Specifica
Autoclavable
None
Single-use
Cellulose
Yes
Certificate of Conformance
Blue
Gamma, EtO, or Steam Sterilization
Non-sterile
Up to 135°C