Learn More
Ansell™ Guanti per immersione in neoprene/lattice di gomma naturale gialli e verdi Bi-Colour™ serie 87-900
Codice prodotto. p-8005020
Click to view available options
Size:
7.5
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 11731573
Marca: Ansell™ 87900080
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
With a latex/neoprene blend for reliable protection against a very wide range of chemicals. Ansell Bi-Colour™ 87-900 Series Natural Rubber Latex Immersion Gloves are double dipped for double protection.
  • Heavyweight resistance to salts and detergents
  • Quality flocklining in pure cotton to help reduce the risk of skin irritation
  • With embossed lozenge finish, green and yellow in color
  • Strong and durable, with excellent wet or dry grip
  • Ideal for aircraft assembly, battery and electronic manufacture, and the chemical industry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Lattice in gomma naturale
Materiale polso Neoprene
Applicazioni Industrial
Coating Material Lattice in gomma naturale
Colore Verde e giallo
Latex Free No
Materiale Rubber Latex
Palm Thickness (English) 0.0268 in.
Palm Thickness (Metric) 0.68 mm
Product Type Guanti a immersione
Size 7.5
Spessore (sistema imperiale) 0.68 mm
Spessore (sistema metrico) 0.68 mm
Colore polso guanto Giallo
Stile polso guanto Polsino dritto
Materiale rivestimento interno Floccatura del cotone
Quantità 12 paia
Resistente a Resistente ai sali e ai detergenti
Serie 87-900