Learn More
Bibenzyl, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10291682
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-29-7
Formula molecolare C14H14
Molecular Weight (g/mol) 182.27
Numero MDL MFCD00004796
InChI Key QWUWMCYKGHVNAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-diphenylethane, bibenzyl, dibenzyl, s-diphenylethane, 2-phenylethyl benzene, 1,2-dihydrostilbene, dibenzil, sym-diphenylethane, dihydrostilbene, benzene, 1,1'-1,2-ethanediyl bis
PubChem CID 7647
ChEBI CHEBI:34047
IUPAC Name 2-phenylethylbenzene
SMILES C(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Bibenzyl
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 49.0°C to 53.0°C
Colore White to Yellow
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 284.0°C
Punto d'infiammabilità 129°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H5CH2CH2C6H5
Quantità 5 g
Beilstein 05,598
Indice di Merck 15,1202
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in liquid ammonia, moderately soluble in alcohol, freely soluble in carbon disulfide, ether,, chloroform and amyl acetate, soluble in liquid sulfur dioxide
Peso formulazione 182.26
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
Identificativo prodotto
  • Bibenzyl