Learn More
Bicine, 99+%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
100.40€ - 476.37€
Identificatori chimici
CAS | 150-25-4 |
---|---|
Formula molecolare | C6H12NNaO4 |
Molecular Weight (g/mol) | 185.16 |
Numero MDL | MFCD00004295 |
InChI Key | MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine |
PubChem CID | 8761 |
ChEBI | CHEBI:40957 |
IUPAC Name | 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]acetic acid |
SMILES | [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10428320
|
Thermo Scientific Acros
172651000 |
100 g | Glass bottle |
100.40€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10742564
|
Thermo Scientific Acros
172652500 |
250 g | Glass bottle |
194.97€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10667943
|
Thermo Scientific Acros
172650010 |
1 kg | Glass bottle |
476.37€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological bufferIdentificatori chimici
150-25-4 | |
185.16 | |
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M | |
8761 | |
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]acetic acid |
C6H12NNaO4 | |
MFCD00004295 | |
N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine | |
CHEBI:40957 | |
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O |
Specifica
0.05 max. (5% aqueous soln.) at 250nm | |
(5% aq. soln.) (1cm cell) | |
150-25-4 | |
100.0 | |
4.0 to 5.5 (10% soln. at 20°C) | |
99+% | |
C6H12NNaO4 | |
MFCD00004295 | |
N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine | |
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O | |
185.16 | |
CHEBI:40957 | |
≥99.0% (Total base) |
Bicine | |
99+% | |
99.0 | |
White | |
Crystalline Powder | |
Authentic | |
(HOCH2CH2)2NCH2CO2H | |
15, 1205 | |
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M | |
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]acetic acid | |
8761 | |
163.17 | |
Analytical |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 205-755-1
missing translation for 'rtecsNumber' : MB9700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identificativo prodotto
- Bicine
RUO – Research Use Only