Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 & v3.1 5X Sequencing Buffer
Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
28 mL
Dimensione della confezione:
1mL
28mL
Pezzo
Descrizione
- Optimized for use with BigDye™ Terminator Cycle Sequencing Kits
Order Info
Each
Specifica
Specifica
| Tampone | Sequencing Buffer |
| Concentrazione | 5X |
| Content And Storage | Store at 2°C to 8°C. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GeneAmp 9700, Veriti Thermal Cycler, 3500 Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer |
| Da utilizzare con (applicazione) | Standard Sequencing |
| Linea di prodotti | BigDye |
| Product Type | Sequencing Buffer |
| Quantità | 1 mL |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Forma | Liquid |