Learn More
Applied Biosystems™ BigDye XTerminator™ Purification Kit
The BigDye XTerminator™ Purification Kit is a fast, simple purification method for DNA sequencing reactions that removes unincorporated BigDye™ terminators and salts.
Marca:  Applied Biosystems™ 4376486
286.65 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15929202
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Includes: 2 mL XTerminator™ Solution (store at 4°C), 9 mL SAM™ Solution (store at room temperature or 4°C)
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Eliminate liquid transfer - Use a single plate
  • Obtain complete dye blob removal
  • Stabilize the samples before analysis
  • Improve your sequencing workflow
  • Perform manual or automated protocols
  • Get rapid, reliable, and reproducible results
Order Info
Each
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2 mL XTerminator™ Solution (store at 4°C), 9 mL SAM™ Solution (store at room temperature or 4°C)
Sequencing Products
Sequencing
100
Purification Kit
Wet Ice
40 min
Kit
DNA
2 Bottles
BigDye XTerminator™, BigDye™
100 Preps
Sequencing Reactions
10 μl