missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Bile Esculin Azide Agar

Codice prodotto. 10382223
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
Formato:
90mm Monoplate
Tipo di media:
Bile Esculin Azide Agar
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10382223

Marca: Thermo Scientific™ PO5062A

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Isolate, enumerate and presumptively identify group D streptococci and enterococci with a medium that utilizes bile salts to improve selectivity.

Isolate, enumerate and presumptively identify group D streptococci and enterococci using Thermo Scientific™ Bile Esculin Azide Agar, a microbiological media that includes a high portion of Ox bile.

Ox bile present in the media inhibits the growth of Gram-positive bacteria except Enterococci, while Sodium azide suppresses the Gram-negative bacteria. Group D streptococci and enterococci are able to hydrolyse aesculin into aesculetin and glucose, and the bondage of aesculetin and ferric ammonium citrate causes the brown-black to black halo around the colonies.

Our products are manufactured and distributed across the world through a vast network of company-owned facilities to ensure you receive the freshest, highest performing medium possible. For fastest delivery we recommend you select the product part number with a manufacturing origin closest to you.

Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.

Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Colore Honey yellow, transparent
Content And Storage 6°C to 12°C
Formato 90mm Monoplate
Manufacturing Origin Germany
Tipo di media Bile Esculin Azide Agar
Product Type Agar
Peso riempimento 17g ± 5%
Tipo di imballaggio Flow Wrapped - Single Layer
Quantità 10/Pk.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato