Learn More
Econix™ Contenitori in carta Bio-bin™ per rifiuti non taglienti o appuntiti
Sfoglia Tutto Econix Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
5 L
6 L
30 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 40
Descrizione
- 96% paper based non-plastic single-use non-sharps waste container
- Comes fold-flat for easy storage
- Rigid, leakproof construction
- Leakproof, built-in lid
- Built-in absorbent Mat
- UN 3291 approved
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 6 L |
| Certificazione/Conformità | UN 3291 |
| Tipo di chiusura | Temporary and Permanent |
| Progettazione | Impilato a ingombro contenuto |
| Colore | Arancione |
| Dimensioni (L x P x A) | 160 x 160 x 500 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 380 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 153 mm |
| Quantità | 40 Pk. |
| Larghezza (sistema metrico) | 153 mm |
| Vedi altri risultati |