Learn More
BioAcryl-P (40%, 19:1)
Descrizione
Acrylamide/Bisacrylamide premixed powder is used for preparing protein DNA gels. It is used as a DNA sequencing gels, Protein separation. They are also used for preparing gels using stock solutions with the most common cross-link ratios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- BioAcryl-P is a 29:1 ratio of Acrylamide/Bisacrylamide
- Acrylamide is a crystalline amide that forms polymer structures at room temperature
- Acrylamide acts as the monomer for the gel structure, and bisacrylamide as the crosslinker for gel matrix formation
Application
- Suitable for gel electrophoresis-mediated separation of proteins and DNA for identification or sequencing
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acrylamide/Bisacrylamide 19:1 |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | 40% soln |
| Colore | Colorless |
| Quantità | 1 L |
| Numero MDL | MFCD00080848 |
| Numero UN | UN3426 |
| Informazioni di solubilità | It is soluble in water. |
Sicurezza e movimentazione
- BioAcryl-P (40%, 19:1)
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Acrylamide, Methylene diacrylamide