Learn More
Eppendorf Tubes™ BioBased
Le Eppendorf Tubes BioBased con tappi a vite nei volumi da 5,0 a 50 mL riducono in modo significativo l'impronta di carbonio relativa al prodotto.
79.30€ - 222.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISCC PLUS, ACT, My Green Lab Certificates, Premium USP Class 6 |
---|---|
Colore | Clear |
Materiale | Polypropylene, HDPE |
Imballaggio | Bag |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | RCF max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | RCF max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17794994
|
Eppendorf
0030122518 |
5 mL | 15.2 mm | 68 mm | 25,000 x g |
79.30€
pezzi 200 Qty Price Break Available |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17705004
|
Eppendorf
0030122526 |
15 mL | 15.2 mm | 121 mm | 19,500 x g |
185.00€
pezzi 500 Qty Price Break Available |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17715004
|
Eppendorf
0030122534 |
25 mL | 28.3 mm | 78.5 mm | 17,000 x g |
85.80€
pezzi 200 Qty Price Break Available |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17725004
|
Eppendorf
0030122542 |
50 mL | 28.3 mm | 116 mm | 19,500 x g |
222.00€
pezzi 500 Qty Price Break Available |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Polipropilene a base biologica di qualità superiore - prodotto da materie prime riciclate di seconda generazione - in questo caso derivato esclusivamente da flussi di rifiuti e residui, ad esempio dalla produzione di olio vegetale e olio utilizzato per la cottura
- Il coperchio dai lati piatti e scanalati risulta maneggevole ed ergonomico, consente un posizionamento verticale stabile e riduce al minimo il rischio di contaminazione.
- Identificazione affidabile e sicura grazie a un'ampia area per la scrittura sulla provetta e a un tappo piatto dai colori chiari
- Dimensioni precise per la massima compatibilità con i rotori per centrifughe, mixer e agitatori
- Visibilità del campione e del pellet ottimale
Specifica
ISCC PLUS, ACT, My Green Lab Certificates, Premium USP Class 6 | |
Polypropylene, HDPE | |
Sterile | |
Yes | |
Screw Cap |
Clear | |
Bag | |
Not Autoclavable | |
Conical | |
Centrifuge Tube |