Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX HPLC Columns
BioBasic SCX LC Columns are optimized for the separation of proteins, peptides and other cationic species.
353.94€ - 1077.98€
Specifica
Pressione max | 5800 psi (400 bar) |
---|---|
Dimensione particelle | 5 μm |
pH | 2 to 8 |
Dimensione del poro | 300 Å |
Surface Area | 100 m²/g |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10344423
|
Thermo Scientific™
73205-052130 |
5 μm | 2.1 mm | 50 mm |
772.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10150943
|
Thermo Scientific™
73205-053030 |
5 μm | 3 mm | 50 mm |
816.12€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10323105
|
Thermo Scientific™
73205-101030 |
5 μm | 1 mm | 100 mm |
932.72€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10562455
|
Thermo Scientific™
73205-102130 |
5 μm | 2.1 mm | 100 mm |
805.48€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10271275
|
Thermo Scientific™
73205-103030 |
5 μm | 3 mm | 100 mm | |||||
10354133
|
Thermo Scientific™
73205-104630 |
5 μm | 4.6 mm | 100 mm |
766.73€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10538205
|
Thermo Scientific™
73205-151030 |
5 μm | 1 mm | 150 mm |
1026.98€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10602294
|
Thermo Scientific™
73205-152130 |
5 μm | 2.1 mm | 150 mm |
847.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10699993
|
Thermo Scientific™
73205-153030 |
5 μm | 3 mm | 150 mm | |||||
10181123
|
Thermo Scientific™
73205-154630 |
5 μm | 4.6 mm | 150 mm |
807.83€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10496654
|
Thermo Scientific™
73205-251030 |
5 μm | 1 mm | 250 mm |
1077.98€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10612294
|
Thermo Scientific™
73205-252130 |
5 μm | 2.1 mm | 250 mm | |||||
10572265
|
Thermo Scientific™
73205-254630 |
5 μm | 4.6 mm | 250 mm |
851.27€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10725564
|
Thermo Scientific™
73205-054630 |
5 μm | 4.6 mm | 50 mm |
738.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10331115
|
Thermo Scientific™
73205-011001 |
5 μm | 1 mm | 10 mm | |||||
11538340
|
Thermo Scientific™
73205-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
425.05€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10545625
|
Thermo Scientific™
73205-013001 |
5 μm | 3 mm | 10 mm | |||||
11528340
|
Thermo Scientific™
73205-012101 |
5 μm | 2.1 mm | 10 mm | |||||
Descrizione
Use Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX LC Columns for the optimized separation of proteins, peptides and other cationic species. These high-performance columns are ideal for the analysis of proteins, peptides and other biomolecules with higher efficiency than polymeric ion exchange.
- Strong cation exchange phase based on sulfonic acid chemistry
- Separation and retention of basic and other cationic species
- 300Å pore size for enhanced protein and peptide separations
- Outstanding stability under demanding pH conditions
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
5800 psi (400 bar) | |
2 to 8 | |
100 m²/g | |
L52 | |
BioBasic | |
Ion Exchange | |
Ion Exchange |
5 μm | |
300 Å | |
60°C | |
Sulfonic Acid | |
3% | |
No |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.