Learn More
Ansell BioClean™ Beard Snood BBS-W
Click to view available options
Color: White
Descrizione
- Lightweight
- Comfortable headloop
- Latex-free elastic opening
- Universal size
Specifica
Specifica
Tipo | Cleanroom Beard Cover |
Size | Universal |
Materiale | Spunbond Polypropylene |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Senza lattice | Yes |
Tipo di giuntura | Double Stitched Opening |
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015 |
Da utilizzare con (applicazione) | Cleanrooms |
Quantità confezione | 100 pieces per sealed inner PE bag; 10 inner bags per sealed outer PE bag; one outer bag per lined carton (1000 pieces) |