Learn More
Ansell BioClean™ BCAH Clearview Autoclavable Goggles
Codice prodotto. 15218108
Click to view available options
Quantity: 1/Ea
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Silicone clearview autoclavable goggles feature anti-scratch and anti-fog properties.
  • Lightweight material: Enables prolonged use and user comfort.
  • Indirect ventilation system: Lowers the risk of contamination.
  • Anti-scratch, anti-fog properties: For unobstructed vision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Product Type Faceshield
Peso (sistema metrico) 106 g
Monouso Reusable
Five (5) years from date of manufacture. Store in a dry, cool place (≤40°C) away from direct sunlight and fluorescent light.