Learn More
Ansell BioClean-D™ - Tuta integrale BioClean-D con cappuccio e stivali integrati BDFC
6.33 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22919" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22919" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Sterility: Non-Sterile
Descrizione
- La tuta integrale BioClean-D con cappuccio e stivali integrati è un indumento monouso che offre comfort e protezione dalla testa ai piedi.
- Dotata di cerniera frontale con patta protettiva, cappuccio, zona posteriore, polsini e caviglie elasticizzati e occhielli elastici per i pollici per garantire una tenuta sicura.
- Gli stivali integrati hanno suole antiscivolo per garantire che ogni passo sia sicuro.
Specifica
Product Type | Cleanroom Coveralls |
Size | X-Small |
Sesso | Unisex |
Materiale | Flashspun Polyethylene |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Stile vita | Non-elastic |
Ankle Style | Attached Boots |
Stile polso | Elastic |
Stile collo | Hooded |