Learn More
Ansell BioClean-D™ Drop-Down Sterile Coverall with Hood S-BDSH
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15656097
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 15
pezzi 20
N/A
Codice prodotto. 15656097
Marca: Ansell SBDSHXL
N/A
Sterile drop-down cleanroom coverall with hood features removable tabs for aseptic donning.
  • Drop-down design technology: Aseptic donning made easy
  • CleanTough™ fabric: For an antistatic, low-linting sterile garment
  • Quick-release press stud tabs: Aseptic donning further facilitated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleanroom Coveralls
Size X-Large
Sesso Unisex
Materiale Polypropylene
Colore White
Monouso Single-use
Stile vita Standard
Ankle Style Elastic
Stile polso Elastic
Stile collo Con cappuccio
Hood Type Elastic
Tipo di chiusura Zipper
Tipo di giuntura Bound, Stitched
Sterilità Sterile
Resistenza Chemicals
Rivestimento Uncoated
Tipo di colletto Elastic Hooded
Stile parte posteriore Elastic
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
Certifications/Compliance (Europe) (EU)2016/425, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Senza lattice
Modello S-BDSH
N. di tasche None
Misura petto (sistema imperiale) 42 to 45 in.
Misura petto (sistema metrico) 108 to 116 cm
Stile di manicotto Long sleeve with elasticated cuff
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory, Cleanroom, Medical Device Manufacturing, Biotechnology, Pharmaceutical, Semiconductor
Larghezza (sistema imperiale) petto 42 to 45 in.
Altezza (sistema imperiale) 6 ft. 0 in. to 6 ft. 2 in.
Altezza (sistema metrico) 164 to 170 cm
Imballaggio One piece aseptically folded per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 20 outer bags per lined carton (20 pieces). Please note: sizes 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL 8XL are 15 coveralls per carton.
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
N/A