Learn More
Ansell BioClean - D Sterile Kit S BDKM - Size 2XL
Click to view available options
Product Type:
Cleanroom Coveralls
Descrizione
- Added features: The BioClean-D Sterile Kit S-BDKM features a disposable coverall, overboots with a slip-resistant sole, a hood and an integrated face mask, delivering head-to-toe personal protection
- Optimized packaging: All garments are presented in a single package, making handling more convenient and minimizing overall packaging waste
- Enhanced fit: The BioClean™ coverall included in this kit is designed with a front zip, elasticated back, cuffs, and ankles, offering a comfortable fit, while thumb loops ensure a secure hold
- Reduced contamination risks: As it is made from CleanTough™ material, which is both lightweight and low-linting, this sterile coverall is ideal for cleanroom use
Specifica
Specifica
Product Type | Cleanroom Coveralls |
Size | 2X-Large |
Sesso | Unisex |
Materiale | CleanTough™ |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Stile vita | Elastic at Back |
Ankle Style | Elastic |
Stile polso | Elastic |
Stile collo | Con cappuccio |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
23-0956 | Certificato di Irradiazione | 18/03/2024 | S-BDKM-XXL |
23-0956 | Certificato di conformità | 18/03/2024 | S-BDKM-XXL |
21-1521 | Certificato di conformità | 15/12/2022 | S-BDKM-XXL |
21-1521 | Certificato di sterilità | 15/12/2022 | S-BDKM-XXL |
21-1520 | Certificato di sterilità | 15/12/2022 | S-BDKM-XXL |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Titolo del prodotto
Ansell BioClean - D Sterile Kit S BDKM - Size 2XL >