Learn More
Ansell RABS/Guanti isolanti in nitrile pulito BioClean™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 30002921
Click to view available options
Dimensioni porta (sistema imperiale):
10 in.
12 to 14 in.
8 to 10 in.
Dimensioni porta (sistema metrico):
20.3 to 25.4 cm
25.4 cm
30.5 to 35.6 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
Codice prodotto. 30002921
Marca: Ansell CGL10NIT59
I RABS e i guanti isolanti BioClean sono prodotti in nitrile senza acceleranti con livelli incredibilmente bassi di particelle e con eccellenti proprietà ESD. Progettati per l’uso in aree di contatto con i prodotti.
  • Testato secondo ASTM D6978-05 per la manipolazione di farmaci chemioterapici
  • Tenuta d’aria 100%
  • La superficie ultra-pulita garantisce la protezione del prodotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ASTM F739 No
Certificazione/Conformità ASTM D6978
Certifications/Compliance (Europe) CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 Part 2, Category III
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Colore White
Finger Thickness (English) 24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.6 mm
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile, Latex Dipped
Palm Thickness (English) 0.5 mil
Palm Thickness (Metric) 20 mm
Size 9.75
Spessore (sistema imperiale) 20 mil
Spessore (sistema metrico) 0.50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical Manufacturing, Laboratory Research and Development, Raw Material and Preparation, Biotechnology Manufacturing, Semiconductor Manufacturing
Manufacturing/QMS Audit Standards Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Tipo di imballaggio PE Bags, Correx Polyethylene Box
Dimensioni porta (sistema imperiale) 10 in.
Dimensioni porta (sistema metrico) 25.4 cm
Serie CGL
Lunghezza (sistema imperiale) 33 in.
Lunghezza (sistema metrico) 84 cm