Learn More
Ansell RABS/Guanti isolanti in nitrile pulito BioClean™
Click to view available options
Dimensioni porta (sistema imperiale):
10 in.
12 to 14 in.
8 to 10 in.
Dimensioni porta (sistema metrico):
20.3 to 25.4 cm
25.4 cm
30.5 to 35.6 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
Descrizione
- Testato secondo ASTM D6978-05 per la manipolazione di farmaci chemioterapici
- Tenuta d’aria 100%
- La superficie ultra-pulita garantisce la protezione del prodotto
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 4 |
| Colore | White |
| Laboratory/Cleanroom Use | Cleanroom |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Size | 9.75 |
| Spessore (sistema imperiale) | 24 mil |
| Spessore (sistema metrico) | 0.60 mm |
| Modello | BioClean™ Clean Nitrile RABS / Insulator Gloves CGL |
| Dimensioni porta (sistema imperiale) | 12 to 14 in. |
| Vedi altri risultati |