Learn More
Ansell RABS/Guanti isolanti in nitrile sterili BioClean™
Codice prodotto. 16894130
Click to view available options
Dimensioni porta (sistema imperiale):
10 in.
12 in.
6 in.
8 in.
Dimensioni porta (sistema metrico):
15.2 cm
20.3 cm
25.4 cm
30.4 cm
Modello:
GGL10NIT59
GGL15NIT59
GGL20NIT59
GGL36NIT59
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
N/A
Codice prodotto. 16894130
Marca: Ansell GGL10NIT59
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
N/A
I RABS e i guanti isolanti sterili convalidati BioClean sono prodotti in nitrile senza acceleranti con livelli incredibilmente bassi di particelle e con eccellenti proprietà ESD. Progettati per l’uso in aree di contatto con i prodotti.
  • Testato secondo ASTM D6978-05 per la manipolazione di farmaci chemioterapici
  • Tenuta d’aria 100%
  • La superficie ultra-pulita garantisce la protezione del prodotto
  • Appositamente progettato per ridurre al minimo l’affaticamento delle mani
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ASTM F739 No
Certificazione/Conformità ASTM D6978
Certifications/Compliance (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009; Category III, EN 421, EN ISO 374-5 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN 388:4101X, EN 455
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Colore White
Finger Thickness (English) 24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.60 mm
Hand Ambidestri
Laboratory/Cleanroom Use Laboratory
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 20 mil
Palm Thickness (Metric) 0.50 mm
Product Type Isolator Gloves
Size 9.75
Sterilità Sterile
Temperatura (sistema imperiale) max 14°F to 248°F
Temperature (Metric) Max -10°C to 120°C
Spessore (sistema imperiale) 20 mil
Spessore (sistema metrico) 0.50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Life Sciences, Healthcare, Electronics
Grip Design Smooth
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 11137-1
Modello GGL10NIT59
Dimensioni porta (sistema imperiale) 10 in.
Dimensioni porta (sistema metrico) 25.4 cm
Serie BIOCLEAN™ GGL36NIT59
Temperature (English) Min 14°F
Temperatura min. (sistema metrico) -10°C
Lunghezza (sistema imperiale) 33 in.
Lunghezza (sistema metrico) 84 cm
Diametro polso (sistema imperiale) 5.1 in.
Diametro polso (sistema metrico) 129 mm
N/A