Learn More
Ansell RABS/Guanti isolanti in nitrile sterili BioClean™
317.35 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22919" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22919" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Dimensioni porta (sistema imperiale):
6 in.
8 in.
10 in.
12 in.
Dimensioni porta (sistema metrico):
15.2 cm
20.3 cm
25.4 cm
30.4 cm
Descrizione
- Testato secondo ASTM D6978-05 per la manipolazione di farmaci chemioterapici
- Tenuta d’aria 100%
- La superficie ultra-pulita garantisce la protezione del prodotto
- Appositamente progettato per ridurre al minimo l’affaticamento delle mani
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM D6978 |
Certifications/Compliance (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009; Category III, EN 421, EN ISO 374-5 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN 388:4101X, EN 455 |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
Colore | White |
Laboratory/Cleanroom Use | Yes |
Latex Free | Yes |
Materiale | Nitrile |
Product Type | Isolator, RABS Gloves |
Size | 9.75 |
Sterilità | Sterile |