Learn More
Ansell BioClean™ Sterile Pouch-Style Face Mask
BIOPHARMA
Sterile pouch-style facemask with headloops offer breathability and comfort for added protection. Compatible with ISO Class 4 environments. Available with or without neckguard.
Marca:  Ansell BDBS
439.40 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15238118
  • 738.00€ / pezzi 200
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Sterile face mask offers breathability and comfort for added protection. Compatible with ISO Class 4 environments. Available with or without neckguard.
  •  Maschera facciale sterile irradiata con raggi gamma
  • Sigillata ad ultrasuoni con lacci auricolari
  • Banda non in lattice, alluminio morbido completamente rivestito
  • Efficienza di filtraggio delle particelle a 0.3 micron pari al 98.2%
  • Parte esterna idrofobica
  • Lavorata in camera sterile per garantire la compatibilità con le condizioni operative ISO Classe 4
  • Conforme alle procedure standard ISO 2859
  • EU GMP Grado A
  • Buste sigillate singolarmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Cleanroom Face Mask
Headband
Unica
301 x 100 mm
ISO 2859
Single-use
Animal Care, Adjusting Parts and Systems, Food Processing and Handling, Aseptic Filling and Labeling
10.5 cm
One piece per sealed inner PE bag; 20 inner bags per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (200 pieces)
0.3 μm (PFE), 3 μm (BFE)
BIOCLEAN™ BDBS
301 mm
Bianco
Poliestere
Sterili
Elastico per testa
Class 10 (ISO 4)
98.2% (PFE), 97.9% (BFE)
Headloops
4.13 pollici
BDBS
Individually Bagged
High Bacterial, Particle and Viral Filtration Efficiency
12 in.