Learn More
Ansell Muffola isolante in nitrile sterile BioClean™
Click to view available options
Size 9.75
Descrizione
- Testato secondo ASTM D6978-05 per la manipolazione di farmaci chemioterapici
- Tenuta d’aria 100%
- La superficie ultra-pulita garantisce la protezione del prodotto
- Appositamente progettato per ridurre al minimo l’affaticamento delle mani
- Si adatta alla porta da 10 in./254 mm
Specifica
Specifica
Colore | White |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Materiale | Nitrile |
Size | 9.75 |
Spessore (sistema imperiale) | 21.7 mil |
Spessore (sistema metrico) | 0.55 mm |
Modello | GGL30NITM9 |
Dimensioni porta (sistema imperiale) | 10 to 12 in. |
Dimensioni porta (sistema metrico) | 25.4 to 30.5 cm |