Learn More
Ansell™ BioClean Supatac™ Tacky Mats
Ansell™ BioClean Supatac™ Tacky Mats are manufactured from low density polyethylene coated with an antibacterial water based acrylic adhesive.
133.00€ - 225.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certifications; Processed in an NEBB certified ISO Class 5 environment |
---|---|
Colore | Blue |
Materiale | LDPE |
Quantità | 30 Sheets/Mat, 4 Mats/Cs. |
Rivestimento superficiale | Anti-bacterial finish |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15228318
|
Ansell™
STB1845 |
45.72 x 114.3 cm (18 x 45 in.) |
133.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15248318
|
Ansell™
STB3645 |
91.44 x 114.3 cm (36 x 45 in.) |
225.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- 30 numbered layers
- Anti-bacterial water based acrylic adhesive
- Available in variety of sizes
Specifica
Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certifications; Processed in an NEBB certified ISO Class 5 environment | |
LDPE | |
Anti-bacterial finish |
Blue | |
30 Sheets/Mat, 4 Mats/Cs. | |
0.045 mm ± 0.005 mm |
Store in a dry, cool place (≤40°C) away from direct sunlight and fluorescent light.