Learn More
Corning™ Fiasca per coltura con collo inclinato BioCoat™ Collagen IV, forma rettangolare
Per simulare da vicino le condizioni in vivo e promuovere l’espressione della morfologia specifica della cellula. La fiasca per coltura con collo inclinato rettangolare Corning™ BioCoat™ Collagen IV è ideale per applicazioni di adesione, crescita e differenziazione di linee cellulari neuronali e transfette.
Marca: Corning™ 354523
Allerta:
Nel mese di ottobre del 2012, Corning ha acquisito la maggioranza di Becton Dickinson Discovery Labware. Nel 2015, verrà completata l'integrazione della divisione Biologics dei marchi Discovery Labware (tra cui Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ e PureCoat™) nella famiglia di marchi Corning Life Sciences in crescita. Si noteranno cambiamenti nella grafica di prodotti e imballaggi, ma i prodotti stessi e i codici prodotto rimangono invariati.
Descrizione
- BioCoat™ provides a superior solution for enhanced cell attachment and growth of a variety of primary cells and transformed cells in serum-free or serum-containing cultures
- Matrix components are applied as an even, optically clear coating
- All lots tested and found negative for bacteria and fungi; cellware is tested for the ability to promote firm attachment of rat cerebellar granule cells
For research use only.
Specifica
Fenolico | |
Per l'adesione, la crescita e la differenziazione di serie di cellule neuronali e transfette | |
Rettangolare | |
Sì | |
75 cm2 |
250 ml | |
Inclinato | |
Collagene IV | |
Tappo sigillante |