Learn More
Corning™ BioCoat™ Laminin Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask w/Plug Seal Cap
GREENER_CHOICE
Tested for their ability to initiate differentiation (neurite outgrowth) of NG-108 rat glioma/mouse and human neuroblastoma cells
321.00€ - 496.44€
Specifica
Materiale chiusura Phenolic
Da utilizzare con (applicazione) For adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines
Stile collo Canted
Forma Rectangular
Rivestimento superficiale Laminin
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Area di coltura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Area di coltura Prezzo Quantità e disponibilità  
10536381
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
354522
250 mL 75 cm2
496.44€
pezzi 10
Spedizione stimata: 20-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10719241
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
354533
70 mL 25 cm2 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Designed to closely mimic in vivo environments and enhance expression of cell-specific morphology
  • Matrix components are applied as an even, optically clear coating
  • All lots tested and found negative for bacteria and fungi
  • Cellware is tested for the ability to promote firm attachment of rat cerebellar granule cells
These products are for research use only and are not intended for diagnostic purposes.
For adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines
Specifica
Specifica
Phenolic
Canted
Laminin
For adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines
Rectangular