Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ PI Micro Tech Indicator Underglove
Sfoglia Tutto Molnlycke Prodotti
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Descrizione
- Blue underglove can be worn together with Biogel™ PI Micro Tech to form a breach indication system
- Tested and cleared for use with chemotherapy agents
- Synthetic polyisoprene
- Exceed industry standard for force at break, tensile strength and elongation
- Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
Vantaggi della Greener Choice
- I vantaggi per l'ambiente includono:
- Certificazioni e sigilli di approvazione
- Energia rinnovabile
- Riciclabile
- Non tossico
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102 |
Certifications/Compliance (Europe) | EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420 |
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Accelerator Free | No |
AQL | 0.65 |
Colore | Blue |
Monouso | Single-use |
Finitura esterna | Smooth |
Finger Thickness (English) | 8.3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.21 mm |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 6
Documenti
Scientific Resources
Brochures
CE_17885748_EN.pdf
Dimensione file: 142.8 kB
Titolo del prodotto
Mölnlycke™ Biogel™ PI Micro Tech Indicator Underglove >