Learn More
Heathrow Scientific™ Biohazard Disposal Bags
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16330676 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Bag Holder
Benchtop Biohazard Disposal Bag
Capacità (sistema metrico):
2 L
9 L
19 L
40 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 200
pezzi 500
Codice prodotto. 16330676
Marca: Heathrow Scientific™ HS10323
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Biohazard Disposal Bags for personal or general lab use, multiple sizes available to suit all needs.
  • Biohazard collection bag
  • Biohazard warning symbol and precautions printed in English, Spanish, and French
  • Includes an indicator patch that darkens when autoclaved
  • Autoclavable to 250°F (121°C)
  • Disposable
  • HS10044H bag holder is ONLY for use with HS10320 2 L bag
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 10.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 40 L
Colore Red
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Biohazard Disposal
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autoclave
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
N. per custodia 500 Pk.
Confezione esterna Box
Spessore (sistema imperiale) 63 mil
Dimensioni (L x P) 25 x 33 in.
Dimensioni (L x P x A) 25 x 33 x 0.06 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 63.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 33 in.
Larghezza (sistema metrico) 83.8 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.06 in.
Altezza (sistema metrico) 0.15 cm
Peso (sistema imperiale) 0.08 lb.
Peso (sistema metrico) 0.04 kg
Product Type Benchtop Biohazard Disposal Bag