Learn More
Fisherbrand™ Biohazard Labels
Bright red fluorescent labels display the universal biohazard symbol for easy identification.
13.00€
Specifica
Tipo di adesivo | Pressure-sensitive |
---|---|
Formato | Label |
Materiale | Paper |
Product Type | Biohazard Warning Tape |
Da utilizzare con (applicazione) | Biohazard |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17825838
|
Fisherbrand™
15927 |
500/Pk. | 3 in. | 7.62 cm | 2 in. |
13.00€
pezzi 500 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Bright red fluorescent labels display the universal biohazard symbol for easy identification.
- Hazard communication labels ensure safety and efficiency
- Identify equipment, containers, rooms, materials, experimental animals or combinations of these items that may contain potentially infectious agents
- Easy peel-off labels with pressure-sensitive adhesive
Use in accordance with applicable federal and state regulations.
Specifica
Pressure-sensitive | |
Paper | |
Biohazard |
Label | |
Biohazard Warning Tape |