Learn More
Sartorius™ Biohit™ Proline Single-Channel Mechanical Pipettes
Ideal for universities and colleges or any laboratory seeking cost-efficient, reliable liquid-handling tool. Sartorius™ Biohit™ Proline Single-Channel Mechanical Pipettes are adjustable-range pipettes that can be used with many tip brands.
333.00€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO
Punte compatibili Optifit
Autoclavabile Autoclavable
Numero di canali 1
Stile delle dita Ergonomic
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10023571
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius™
720080
2 to 20 μL
333.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10450352
Vedere i documenti
Sartorius™
720015
0.5 to 10 μL
333.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10758092
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius™
720025
5 to 50 μL
333.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10155221
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
720010
0.2 to 2.5 μL
333.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Light weight with high accuracy and precision for use by professionals
  • Wide range of pipettes with adjustable or fixed volume ranges
  • Easy volume setting with click stop mechanism
  • Relaxed grip with ergonomic finger support
  • Reduced risk of contamination with Safe-Cone Filters available
  • Compatible with many universal tips, including Optifit Tips and SafetySpace Tips
Proline Plus models feature:
  • Color coding on the pipette
  • Fully autoclavable, with only 3 parts to clear
  • More ergonomic design for lower required pipetting force
Specifica
Specifica
ISO
Autoclavable
Ergonomic
Chemical
Optifit
1
1 Each