Learn More
Sartorius Pipettatori a volume regolabile Sartorius™ Biohit™ Proline™
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 10 a 100 μl
Da 20 a 200 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Single-channel
- Cost-efficient
- Lightweight
- Relaxed grip with ergonomic finger support
- Accurate, practical and reliable
- Reduced risk of contamination with Safe-Cone Filters available for models >10μL
Specifica
Specifica
| Accuracy | 0.8% at 0.80μL, 1% at 0.50μL, 3% at 0.30μL |
| Punte compatibili | Safe-cone filter tips (standard or plus) |
| Product Line | Proline |
| Tipo | Pipette |
| Volume (sistema metrico) | Da 10 a 100 μl |
| Stile delle dita | Ergonomico |
| Incrementi | 1μL |
| Warranty | 2 Years |