Learn More
Sartorius™ Biohit™ Proline™ Fixed Volume Pipettes
Single channel fixed volume pipettes.
Marca:  Sartorius™ 722055
175.00 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10650952
  • 226.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Single channel fixed volume pipettes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.3μL
Optifit Tips, Non-filtered, Filter Tips
Autoclavable
1
Sterile
5000 μL
Ergonomic
Laboratories
1 Each
Chemical
77 g
ISO 3696
Optifit Tips, Non-filtered, Filter Tips
Laboratory
Auto
Fixed Volume Pipette
Safe-Cone Filters
It is particularly designed for repetitive and long-lasting pipetting in order to prevent work related hand, arm and shoulder disorders or Repetitive Strain Injury (RSI).
0.15%
< 0,20
15 Months