Learn More
Sartorius™ Biohit™ Proline Multi-Channel Mechanical Pipettes
Ideal for universities and colleges or any laboratory seeking cost-efficient, reliable liquid-handling tool. Sartorius™ Biohit™ Proline Multi-Channel Mechanical Pipettes are adjustable-range pipettes that can be used with many tip brands. Available in 8- or 12-channel designs.
830.00€ - 1135.00€
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Grip Type Relaxed
Materiale Polypropylene
Product Line Biohit™ Proline™
Tipo Proline Mechanical Pipette
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Numero di canali Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Numero di canali Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
10185361
Vedere i documenti
Sartorius™
720310
0.5 to 10 μL 12 Gray Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10145411
Vedere i documenti
Sartorius™
720340
50 to 300 μL 12 Orange Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10670372
Vedere i documenti
Sartorius™
720220
5 to 50 μL 8 Yellow Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10515372
Vedere i documenti
Sartorius™
720210
0.5 to 10 μL 8 Gray Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10525372
Vedere i documenti
Sartorius™
720320
5 to 50 μL 12 Yellow Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10175361
Vedere i documenti
Sartorius™
720240
50 to 300 μL 8 Orange Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Light weight with high accuracy and precision for use by professionals
  • Wide range of pipettes with adjustable volume ranges
  • Easy volume setting with click stop mechanism
  • Relaxed grip with ergonomic finger support
  • Reduced risk of contamination with Safe-Cone Filters available
  • Compatible with many universal tips, including Optifit Tips and SafetySpace Tips
Specifica
Specifica
CE
Polypropylene
Proline Mechanical Pipette
1 Each
Relaxed
Biohit™ Proline™
For universities and colleges, or any laboratory seeking a cost-efficient liquid handling tool.