Learn More
Thermo Scientific™ Piatti BioLite con trattamento per colture cellulari
I piatti per colture cellulari Thermo Scientific™ BioLite consentono di svolgere le procedure generiche di coltura cellulare in modo più economico. Con garanzia di sterilità, apirogenicità e non citotossici.
Marca: Thermo Scientific™ 130181
56.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Con una superficie trattata per colture cellulari standard, i prodotti Thermo Scientific BioLite rappresentano una serie limitata di contenitori per colture cellulari per una vasta gamma di tipi di cellule.
- Con trattamento per colture cellulari
- Sterili
- Conformità USP Classe VI e non citotossici
- Apirogeni
Specifica
5 mL (Well) | |
No | |
Round | |
Coltura cellulare | |
5 ml | |
10 | |
12.6 mm |
21.5 cm2 | |
Polyethylene | |
Sterile | |
Piatto per colture cellulari | |
500 | |
15 mm | |
60 mm |