Learn More
Thermo Scientific™ Fiasche BioLite con trattamento per colture cellulari
Codice prodotto. 11845275
Click to view available options
Area di coltura:
175 cm2
225 cm²
25 cm²
75 cm²
75 cm2
Tipo di chiusura:
Plug Seal
Sfiato
Tappo sigillante
Vented
Ventilazione
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 25
pezzi 40
Codice prodotto. 11845275
Marca: Thermo Scientific™ 130194
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le fiasche per colture cellulari Thermo Scientific™ BioLite consentono di svolgere le procedure generiche di coltura cellulare in modo più economico. Con garanzia di sterilità, apirogenicità e non citotossiche.
Con una superficie trattata per colture cellulari standard, i prodotti Thermo Scientific™ BioLite rappresentano una serie limitata di contenitori per colture cellulari per una vasta gamma di tipi di cellule.
  • Sterile per ISO 11137, SAL 10-6
  • Non-cytotoxic
  • Non-pyrogenic
  • BSE/TSE Free
  • RNase/DNase Free
  • Human DNA Free
  • USP Class VI raw material
  • Shelf life: 2 years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
N. per custodia 40/Cs.
N. per confezione 5/Pk.
Product Type Cell Culture Flask
Rivestimento superficiale Coltura cellulare
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Tappo sigillante
Area di coltura 175 cm2
Trattamento superficiale Cell Culture-treated
Volume (sistema metrico) di lavorazione 50 ml