Learn More
Thermo Scientific™ Fiasche BioLite con trattamento per colture cellulari
Click to view available options
Area di coltura:
175 cm2
225 cm²
25 cm²
75 cm²
75 cm2
Tipo di chiusura:
Plug Seal
Sfiato
Tappo sigillante
Vented
Ventilazione
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 25
pezzi 40
Descrizione
Con una superficie trattata per colture cellulari standard, i prodotti Thermo Scientific™ BioLite rappresentano una serie limitata di contenitori per colture cellulari per una vasta gamma di tipi di cellule.
- Sterile per ISO 11137, SAL 10-6
- Non-cytotoxic
- Non-pyrogenic
- BSE/TSE Free
- RNase/DNase Free
- Human DNA Free
- USP Class VI raw material
- Shelf life: 2 years
Specifica
Specifica
| Materiale | Polystyrene |
| N. per custodia | 25/Cs. |
| Product Type | Cell Culture Flask |
| Rivestimento superficiale | Cell Culture Treated |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Single-use |
| Graduated | Yes |
| Sterilità | Sterile |
| Forma del fondo | Flat |
| Tipo di chiusura | Plug Seal |
| Vedi altri risultati |