Learn More
3M™ Biomass Detection Cuvette BTCUV
Cuvettes for aqueous solution samples for use with the 3M™ Clean-Trace™ Biomass Detection Kit.
Marca:  3M™ 7000138443
Codice prodotto. 17203744
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Gives real-time indication of total biological load allowing immediate corrective action.
  • Offers flexibility when dealing with challenging samples.
  • Ideal for process water, wastewater, water tanks and cooling towers.
Specifica
Specifica
Accessory
Environmental Test
3 M™ Clean-Trace™ Biomass Detection Kit
1000/Cs.