Learn More
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10694653
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35138-22-8
Formula molecolare C16H24BF4Rh
Molecular Weight (g/mol) 406.08
Numero MDL MFCD00075045
InChI Key NBGSCPNNKGVTKU-QMDOQEJBSA-N
Sinonimo bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rhodium i tetrafluoroborate 1,5-cyclooctadiene complex, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium tetrafluoroborate, rh cod 2 bf4, c16h24bf4rh, c16h24rh.bf4, bis 1,5-cyclooctadien rhodium i tetrafluoroborate
PubChem CID 5702662
IUPAC Name (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;rhodium;tetrafluoroborate
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(1, 5-Cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Punto di fusione 210.0°C
Colore Red
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare [Rh(cod)2]BF4
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
Peso formulazione 406.08
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.