Learn More
Bis(2-diphenylphosphinophenyl)ether, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10452483
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
166330-10-5
C36H28OP2
538.57
MFCD00233863
RYXZOQOZERSHHQ-UHFFFAOYSA-N
bis 2-diphenylphosphinophenyl ether, dpephos, oxydi-2,1-phenylene bis diphenylphosphine, oxybis 2,1-phenylene bis diphenylphosphine, bis 2-diphenylphosphino phenyl ether, 2,2'-bis diphenylphosphino diphenyl ether, 2-2-diphenylphosphanyl phenoxy phenyl diphenylphosphane
4285986
[2-(2-diphenylphosphanylphenoxy)phenyl]-diphenylphosphane
O(C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
166330-10-5
C36H28OP2
538.57
MFCD00233863
RYXZOQOZERSHHQ-UHFFFAOYSA-N
bis 2-diphenylphosphinophenyl ether, dpephos, oxydi-2,1-phenylene bis diphenylphosphine, oxybis 2,1-phenylene bis diphenylphosphine, bis 2-diphenylphosphino phenyl ether, 2,2'-bis diphenylphosphino diphenyl ether, 2-2-diphenylphosphanyl phenoxy phenyl diphenylphosphane
4285986
[2-(2-diphenylphosphanylphenoxy)phenyl]-diphenylphosphane
O(C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Bis(2-diphenylphosphinophenyl)ether
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 184.0°C to 187.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare [(C6H5)2P(C6H4)]2O
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 538.56
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Bis(2-diphenylphosphinophenyl)ether
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.