Learn More
bis-(2-Ethylhexyl)adipate, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 16309257
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Imballaggio:
2mL amber prescored glass ampule
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
bis-(2-Ethylhexyl)adipate103-23-11000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico bis-(2-Ethylhexyl)adipate
CAS 103-23-1, 67-56-1
Imballaggio 2mL amber prescored glass ampule
CAS min. % 0.1, 99.9
Quantità 1 mL
CAS max % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Formula molecolare C22H42O4
InChI Key SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
IUPAC Name bis(2-ethylhexyl) hexanedioate
Molecular Weight (g/mol) 370.574
PubChem CID 7641
ChEBI CHEBI:34675
Solvente o matrice Methanol-P&T
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • bis-(2-Ethylhexyl)adipate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol
Product intended for laboratory use only