Learn More
Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, 97+%
Codice prodotto. 15400097
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15400097
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H66191.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 32679-02-0 | C12H18BF4N2Rh | 380.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32679-02-0
Formula molecolare C12H18BF4N2Rh
Molecular Weight (g/mol) 380.00
Numero MDL MFCD06798085
InChI Key KSMAFOANQHYEJG-SUESZSCISA-N
Sinonimo bis acetonitrile 1,5-cyclooctadiene rhodium 1 tetrafluoroborate, bis acetonitrile 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rh cod mecn 2 bf4, bis acetonitrile 1,5-cyclooctadiene rhodium i te
PubChem CID 11132655
SMILES [Rh+].CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Colore Yellow
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
IUPAC Name bis(acetonitrile) cycloocta-1,5-diene tetrafluoroboranuide rhodium
Peso formulazione 379.99
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Solid