Learn More
Bis(pinacolato)diboron, 98%
Codice prodotto. 10544634 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
250mg
25g
5g
Codice prodotto. 10544634
Marca: Thermo Scientific Acros 330570250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 73183-34-3 | C12H24B2O4 | 253.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73183-34-3
Formula molecolare C12H24B2O4
Molecular Weight (g/mol) 253.94
Numero MDL MFCD00799570
InChI Key IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis pinacolato diboron, bis pinacolato diborane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborolane, pinacol diborane, diboron pinacol ester, b2pin2, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, bispinacolate diboron, unii-i906w26p4u
PubChem CID 2733548
IUPAC Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(pinacolato)diboron
Punto di fusione 135.0°C to 140.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,1301
Peso formulazione 253.9
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder or Platelets