Learn More
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0), Pd 14.9%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15462457
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Air Sensitive
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0) is used as a catalyst for palladium-catalyzed cross-coupling reactions, Kumada coupling and Heck coupling. It is also used in the amination and arylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69861-71-8
Formula molecolare C42H42P2Pd
Molecular Weight (g/mol) 715.166
Numero MDL MFCD12911908
InChI Key CUBIJGNGGJBNOC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis tri-o-tolylphosphine palladium 0, pd o-tol 3p 2, bis tris 2-methylphenyl phosphine palladium, bis tris 2-tolyl phosphine palladium, palladium, bis tris 2-methylphenyl phosphine, bis tris 2-methylphenyl phosphane palladium
PubChem CID 10952654
IUPAC Name palladium;tris(2-methylphenyl)phosphane
SMILES CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C.CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C.[Pd]
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0)
Punto di fusione 220°C to 225°C
Colore White to Yellow
Intervallo percentuale saggio Pd 14.9%
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 715.16
Forma fisica Crystalline
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0)