Learn More
Bismuth(III) nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11380869
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
It is used in electronic ceramics and fluorescent paints. It is employed as an oxidant for selective oxidation of sulfides to sulfoxides, as a nitrating reagent for synthesizing nitro aromatic compounds, and as a precursor for Dragendorff reagent for use in TLC stain and for testing the presence of alkaloids. On silica gel support, it has been reported to be an efficient catalyst for the Biginelli reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10361-44-1
Formula molecolare BiN3O9
Molecular Weight (g/mol) 394.99
Numero MDL MFCD00003460
InChI Key PPNKDDZCLDMRHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bismuth nitrate, bismuth trinitrate, ccris 7110, nitric acid, bismuth 3+ salt, tris nitrooxy bismuthine, bismuth 3+ trinitrate, bi.3no3, bismuth iii nitrate, bismuth iii nitrate hydrate, nitric acid, bismuth 3+ salt 3:1
PubChem CID 107711
IUPAC Name bismuth;trinitrate
SMILES [Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth(III) nitrate hydrate
Punto di fusione 30°C (decomposition)
Colore Colorless to White
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1477
Indice di Merck 14,1271
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water; soluble in acetone,acetic acid,and glycerol. Insoluble in ethyl acetate and ethanol.
Peso formulazione 394.99 (Anhydrous)
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic™
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth(III) nitrate hydrate, Puratronic
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .