Learn More
Bismuth(III) nitrate pentahydrate, 98%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 80.0°C |
Materiale o nome chimico | Bismuth(III) nitrate pentahydrate |
Punto di fusione | 30.0°C |
Quantità | 1 kg |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Complexometry) |
Formula lineare | Bi(NO3)3·5H2O |
Indice di Merck | 15,1271 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: may decompose. |
Peso formulazione | 485.07 |
Percent Purity | 98% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Bismuth(III) nitrate pentahydrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.