Learn More
Deutsch Neumann™ Black Acrylonitrile-Butadiene-Rubber Tubing
Providing oil resistance in the laboratory.
Marca:  Deutsch Neumann™ 3240408
Codice prodotto. 10014980
  • 62.20€ / 25m
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Non-reinforced
  • Acrylonitrile-Butadiene-Rubber
  • Minimum quantity of 5m
  • Available in a variety of inner diameters
Specifica
Specifica
ISO 9001:2008
NBR
5 m
Oil resistant
4 mm
8 mm
2 mm