Learn More
Caframo™ Pitched Blade Turbine
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Four-blade pitched turbine
- Shaft not included
- Electropolished 316L stainless steel
- Combined axial and radial flow
- Bore Diameter: 8 mm (5/16 in.)
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) | 4 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 100 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Caframo 1850 and 1540 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Mixing, Blending, Dissolving and Suspension |
| Altezza (sistema metrico) | 16.3 mm |
| Include | Blade and set screws |
| Tipo | Turbine Stirrer |
| Peso (sistema metrico) | 46 g |
| Materiale | Electropolished Stainless Steel (316L) |
| Peso (sistema imperiale) | 1.6 oz. |