Learn More
Brand™ BLAUBRAND™ 250mL Measuring Flask
With single certificate.
Marca: Brand™ 937251
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Manufactured from Boro 3.3 glass with a polypropylene stopper
- Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
- Wide neck
Specifica
DIN EN ISO 1042 | |
250 mL | |
Blue Enamel | |
Stopper |
Polypropylene | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Yes |