Learn More
BRAND™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato da 1 l Blaubrand™
In vetro Borosilicato di classe A e conforme agli standard DIN EN ISO 1042. La fiasca volumetrica di classe A USP BRAND™ Blaubrand™ in vetro borosilicato comprende il tappo in polipropilene e il certificato di lotto USP. La marcatura DE-M consente un facile controllo del volume.
Marca: BRAND™ 36945
36.77 EUR valido fino al 2024-11-01
Usa il codice promo "21717" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Manufactured from Class A Borosilicate Glass.
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
- Polypropylene stopper included.
- DE-M Marking provides easy volume check.
- Calibrated to contain. (TC, In)
- USP batch certificate included. USP individual certificate available on request.
Specifica
Calibrated To Contain | |
Polypropylene | |
20 mL | |
2 | |
10/19 |
DIN EN ISO 1042, USP batch certificate, USP individual certificate upon request | |
Clear | |
Borosilicate Glass | |
A |